Läs mer
l-Proline, Millipore™
Produktkod. 10712262
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
10 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
10kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10712262 10 kg 10kg
10539050 10 g 10g
10153550 100 g 100g
10177600 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10712262 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1074349010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For biochemistry
for biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-85-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline
Smältpunkt 220°C to 222°C (decomposition)
MDL-nummer MFCD00064318
Synonym L-Proline, Pro, L-Proline
Densitet 1.35 to 1.38 g/cm3 at 25°C
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Kvantitet 10 kg