Läs mer
L-Proline, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Produktkod. 15346937 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15346937 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15346937 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 208706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline
CAS 147-85-3
Molekylformel C5H9NO2
Förpackning Poly Bottle
MDL-nummer MFCD00064318
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(=O)C1CCCN1
IUPAC-namn (2S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
Formel vikt 115.13
Kvalitet Multi-Compendial/USP