Learn More
L-Proline-N-Fmoc, TRC
Product Code. 30425998
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30425998 1 g
30422227 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30425998 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP7560051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Proline-N-Fmoc
CAS 71989-31-6
Molekylformel C20H19NO4
Kvantitet 1 g
Synonym (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid','1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, (S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid','1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, (S)-N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)proline, Fluorenylmethoxycarbonylproline, Fmoc-L-Pro-OH, Fmoc-L-proline, Fmoc-Pro-OH, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)proline, N-FMOC-L-proline, NSC 334294
InChI formel InChI=1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
IUPAC-namn (2S)-1-(9H-fluoren-9-ylmetoxykarbonyl)pyrrolidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 337.37
Formel vikt 337.1314