Läs mer
L-Proline tert-butyl ester, 97%
Produktkod. 10703902 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10703902 5 g Glass bottle 5g
10097829 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10703902 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438110050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2812-46-6 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2812-46-6
Molekylformel C9H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 171.24
InChI-nyckel XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
Synonym l-proline t-butyl ester, h-pro-otbu, tert-butyl l-prolinate, tert-butyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline tert-butyl ester, s-tert-butyl pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline, 1,1-dimethylethyl ester, l-proline-t-butyl ester, l-proline t-butyl ester free base, t-butyl prolinate
PubChem CID 6453108
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-pyrrolidine-2-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline tert-butyl ester
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 50°C to 51°C (1.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Specifik rotation -40° to -48° (20°C, 589nm) (c=1, ethanol)
Formel vikt 171.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Proline tert-butyl ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.