Läs mer
L-prolin tert-butylester hydroklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398836
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398836 1 g 1g
11308846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19489.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5497-76-7
Molekylformel C9H18ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 207.698
MDL-nummer MFCD00153459
InChI-nyckel IUUYANMOEMBTBV-FJXQXJEOSA-N
Synonym h-pro-otbu.hcl, l-proline tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl l-prolinate hydrochloride, l-proline tert-butyl ester hcl, pro-otbu hcl, h-pro-otbu hcl, h-pro-otbu hydrochloride, l-proline t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, pro-otbu.hcl
PubChem CID 6453107
IUPAC-namn tert-butyl-(2S)-pyrrolidin-2-karboxylat;hydroklorid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline tert-butyl ester hydrochloride
Smältpunkt 110°C to 112°C
Beilstein 3596764
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.7
Optisk rotation −31° (c=0.5 in Water)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.