Läs mer
L-Proline, TRC
Produktkod. 30011637
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011637 100 g
30006950 10 g
30007896 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011637 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP755995100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-85-3
Molekylformel C5 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Synonym Proline, (S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (-)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (-)-Proline, (S)-(-)-Proline, (S)-2-Carboxypyrrolidine, (S)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-Proline, 2-Pyrrolidinecarboxylic acid, Carboxypyrrolidine, L-(-)-Proline, L-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, L-α-Pyrrolidinecarboxylic acid, NSC 46703
IUPAC-namn (2S)-pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)[C@@H]1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Kvantitet 100 g
Formel vikt 115.0633
Procent renhet >95%