Läs mer
L(+)-Prolinol, 95 %
Produktkod. 10775063 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10775063 25 g Glasflaska 25g
10394262 1 g Glasflaska 1g
10255682 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10775063 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418320250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 23356-96-9 | C5H11NO | 101,149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23356-96-9
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.149
MDL-nummer MFCD00005255
InChI-nyckel HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
PubChem CID 640091
IUPAC-namn [(2S)-pyrrolidin-2-yl]metanol
LEDER C1CC(NC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Prolinol
Infrarött spektrum Autentisk
Färg Färglös till gul
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4840 till 1,4880
Specifik rotation +31.00
Densitet 1.0360g/mL
Specifikt rotationsförhållande +31° (20° (c=1, toluen))
Kokpunkt 74,0 °C till 76,0 °C (2,0 mmHg)
Kvantitet 25 g
Flampunkt 86 °C
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall 95%
Formel vikt 101.15
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Prolinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.