Läs mer
L-Prolinol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11470711 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470711 1 mL 1ml
11480711 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470711 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215638201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    619.27 SEK / 1ml
    Save 31.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 23356-96-9
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.149
InChI-nyckel HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
PubChem CID 640091
IUPAC-namn [(2S)-pyrrolidin-2-yl]metanol
LEDER C1CC(NC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Prolinol
Kvantitet 1 mL
Formel vikt 101.1
Fysisk form Vätska