Läs mer
L-Psicose, TRC
Produktkod. 30426180
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30426180 10 mg
1 options
Produktkod. 30426180 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83962510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Psicose
CAS 16354-64-6
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 10 mg
Synonym L-Ribo-2-hexulose
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6+/m0/s1
LEDER OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
IUPAC-namn (3S,4S,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.0634