Läs mer
L-Pyroglutamic Acid Beta-Naphthylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Pyroglutamic Acid beta-Naphthylamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O2/c18-14-8-7-13(17-14)15(19)16-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2,(H,16,19)(H,17,18)/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 254.1055 |