Läs mer
L-Pyroglutamic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16451969
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16451969 1 g
1 options
Produktkod. 16451969 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY76082
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress L-Pyroglutamic acid is the levo-isomer of Pyroglutamic acid. L-Pyroglutamic acid is the biologically active enantiomer in humans. Pyroglutamic acid is an intermediate in glutathione metabolism.
L-Pyroglutamic acid is the levo-isomer of Pyroglutamic acid. L-Pyroglutamic acid is the biologically active enantiomer in humans. Pyroglutamic acid is an intermediate in glutathione metabolism.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Pyroglutamic acid
CAS 98-79-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H7NO3
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (774.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (774.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@H](CC1)NC1=O
Molekylvikt (g/mol) 129.11
Kvantitet 1 g
Formel vikt 129.11
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism