Läs mer
L-pyroglutaminsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pidolic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 129.0426 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |