Läs mer
L-pyroglutaminsyra, TRC
Produktkod. 30137168
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137168 100 g
30135877 25 g
30012233 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137168 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP997480100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-79-3
Molekylformel C5 H7 N O3
Molekylvikt (g/mol) 129.11
Synonym 5-Oxo-L-proline, Proline, 5-oxo-, L- (8CI), (-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (-)-Pyroglutamic acid, (2S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, (5S)-2-Oxopyrrolidine-5-carboxylic acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-(-)-γ-Butyrolactam-γ-carboxylic acid, (S)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-1H-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-5-Oxoproline, (S)-Pyroglutamic acid, 2-L-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, 2-Oxopyrrolidine-5(S)-carboxylic acid, 2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-pyrrolidinone, 5-Oxo-L-proline, 5-Oxoproline, 5-Pyrrolidinone-2-carboxylic acid, Ajidew A 100, Glutimic acid, Glutiminic acid, L-(-)-Pyroglutamic acid, L-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, L-5-Carboxy-2-pyrrolidinone, L-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid, L-5-Oxoproline, L-Glutamic acid, γ-lactam, L-Glutimic acid, L-Glutiminic acid, L-Pyroglutamic acid, L-Pyrrolidinonecarboxylic acid, L-Pyrrolidonecarboxylic acid, NSC 143034, Oxoproline, Oxopyrrolidinecarboxylic acid, PCA, PCA 50, Pidolic acid, Pidolidone, Pyroglutamic acid, Pyrrolidinonecarboxylic acid, Pyrrolidone-5-carboxylic acid, Pyrrolidonecarboxylic acid
IUPAC-namn (2S)-5-oxopyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pidolic acid
InChI formel InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
Kvantitet 100 g
Formel vikt 129.0426