missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Pyroglutamic Anhydride, TRC

Produktkod. 30006516
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006516 250 mg
30008471 500 mg
30003527 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006516 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP997485250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14842-41-2
Molekylformel C10 H10 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 222.197
Synonym (5aS,10aS)-Dihydro-1H,5H-dipyrrolo[1,2-a:1',2'-d]pyrazine-3,5,8,10(2H,5aH,10aH)-tetrone, (-)-Dihydro-1H,5H-dipyrrolo[1,2-a:1',2'-d]pyrazine-3,5,8,10(2H,5aH,10aH)-tetrone, (5aS-cis)-Dihydro-1H,5H-dipyrrolo[1,2-a:1',2'-d]pyrazine-3,5,8,10(2H,5aH,10aH)-tetrone
IUPAC-namn (5aS,10aS)-1,2,5a,6,7,10a-hexahydrodipyrrolo[1,3-c:1',3'-f]pyrazine-3,5,8,10-tetrone
LEDER O=C1CC[C@@H]2N1C(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3C2=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Pyroglutamic Anhydride
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O4/c13-7-3-1-5-9(15)12-6(2-4-8(12)14)10(16)11(5)7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 222.0641
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.