missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Pyroglutamic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Pyroglutamic Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O4/c13-7-3-1-5-9(15)12-6(2-4-8(12)14)10(16)11(5)7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 222.0641 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?