Läs mer
L-Quebrachitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Quebrachitol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5+,6+,7-/m0/s1 |
| Formel vikt | 194.079 |