missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Rhamnitol, TRC

Produktkod. 30428130
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428130 1 g
30415066 500 mg
30420148 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30428130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR3149901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 488-28-8
Molekylformel C6H14O5
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Synonym 1-Deoxy-L-mannitol, 6-Deoxy-L-mannitol, L-Rhamnitol, Rhamnitol
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5S)-hexane-1,2,3,4,5-pentol
LEDER C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Rhamnitol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H14O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6-/m0/s1
Formel vikt 166.0841
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.