Läs mer
Melford L-(+)-Rhamnos, monohydrat
Produktkod. 30018753
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018753 100 g
30018754 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018753 Leverantör Melford Leverantörsnummer R20600100.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 10030-85-0
  • Molekylformel:C6H12O5-H2O
  • Molekylvikt: 182,17
  • Kemisk renhet:> 99 %
  • Löslig i: Vatten
  • Förvara vid: Rumstemperatur
Specifikationer
CAS 10030-85-0
Molekylformel C6H12O5-H2O
Kvantitet 100 g