Läs mer
Melford L-(+)-Rhamnos, monohydrat
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 10030-85-0
- Molekylformel:C6H12O5-H2O
- Molekylvikt: 182,17
- Kemisk renhet:> 99 %
- Löslig i: Vatten
- Förvara vid: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 10030-85-0 |
| Molekylformel | C6H12O5-H2O |
| Kvantitet | 25 g |