Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Rhamnosmonohydrat, 99 %
Produktkod. 10604852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10604852 100 g Glasflaska 100g
10583731 25 g Glasflaska 25g
10464785 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10604852 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 174081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6145.00 SEK
    5454.65 SEK / 100g
    Save 690.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10030-85-0 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10030-85-0
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00149363,MFCD00136036
InChI-nyckel SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Synonym l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxihexanal;hydrat
LEDER C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Rhamnose monohydrate
Smältpunkt 91,0 °C till 93,0 °C
Färg Vitt
Tändningsrester 0,2% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Specifikt rotationsförhållande +8,20 (20,00 °C c=4,5,H2O)
Specifik rotation +8.20
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 300 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i etanol och metanol
Formel vikt 182.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.