Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Rhamnosemonohydrat, 98+%
Beskrivning
L-(+)-Rhamnosmonohydrat används som utgångsmaterial för framställning av furanoner. Det är ett viktigt material som är involverat i reaktionen av smaker som utvecklas under beredningen av olika livsmedel som bröd, grillat kött, etc. Det är också viktigt att testa tarmkanalens permeabilitet. Vidare används det som sötningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
L-(+)-Rhamnosmonohydrat används som utgångsmaterial för framställning av furanoner. Det är ett viktigt material som är involverat i reaktionen av smaker som utvecklas under beredningen av olika livsmedel som bröd, grillat kött, etc. Det är också viktigt att testa tarmkanalens permeabilitet. Vidare används det som sötningsmedel.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol. Något lösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(+)-Rhamnose monohydrate |
| Smältpunkt | 89 °C till 94 °C |
| Densitet | 1.47 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 5988592 |
| Merck Index | 14,8172 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och metanol. Lätt löslig i etanol. |
| Optisk rotation | +8° (c=10 i vatten, 20 h) |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxihexanal;hydrat |
| Formel vikt | 182,19 (164,17 Vattenfattig) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.