Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Rhamnosemonohydrat, 98+%
Produktkod. 11443227
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443227 25 g 25g
11433227 5 g 5g
11453227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443227 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16166.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1669.19 SEK
    1498.65 SEK / 25g
    Save 170.54 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10030-85-0 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
L-(+)-Rhamnosmonohydrat används som utgångsmaterial för framställning av furanoner. Det är ett viktigt material som är involverat i reaktionen av smaker som utvecklas under beredningen av olika livsmedel som bröd, grillat kött, etc. Det är också viktigt att testa tarmkanalens permeabilitet. Vidare används det som sötningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
L-(+)-Rhamnosmonohydrat används som utgångsmaterial för framställning av furanoner. Det är ett viktigt material som är involverat i reaktionen av smaker som utvecklas under beredningen av olika livsmedel som bröd, grillat kött, etc. Det är också viktigt att testa tarmkanalens permeabilitet. Vidare används det som sötningsmedel.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol. Något lösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10030-85-0
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00149363,MFCD00136036
InChI-nyckel SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Synonym l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
LEDER C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Rhamnose monohydrate
Smältpunkt 89 °C till 94 °C
Densitet 1.47
Kvantitet 25 g
Beilstein 5988592
Merck Index 14,8172
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol. Lätt löslig i etanol.
Optisk rotation +8° (c=10 i vatten, 20 h)
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxihexanal;hydrat
Formel vikt 182,19 (164,17 Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.