Läs mer
L-(+)-Rhamnos, monohydrat,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456192 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456192 10 g 10g
11466192 25 g 25g
11476192 50 g 50g
11486192 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11456192 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210280910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 SEK
    1098.33 SEK / 10g
    Save 56.67 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 10030-85-0
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00149363,MFCD00136036
InChI-nyckel SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Synonym l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
LEDER C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Rhamnose, monohydrate
Färg Vitt
Densitet 1.47g/mL
Analysprocentintervall ∽ 99%
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R,6S)-6-metyloxan-2,3,4,5-tetrol
Formel vikt 182.17
Procent renhet ∼99%
Fysisk form Fast