missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 3615-41-6 |
| Molekylformel | C6H12O5 |
| MDL-nummer | MFCD00136036 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-l-rhamnose, l-mannomethylose, unii-qn34xc755a, alpha-l-rhamnoside, isodulcitol, locaose, rhamnose, l, l +-rhamnose, rhamnose van |
| InChI-nyckel | PNNNRSAQSRJVSB-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | CC(O)C(O)C(O)C(O)C=O |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetrahydroxihexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| PubChem CID | 19233 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?