Läs mer
L(+)-Ribos, 99 %
Produktkod. 15570524 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15570524 25 g 25g
15550524 1 g 1g
15560524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15570524 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 257910250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24259-59-4 | C5H10O5 | 150,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24259-59-4
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00167010
InChI-nyckel HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonym l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
PubChem CID 90428
ChEBI CHEBI:47015
IUPAC-namn (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal
LEDER OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Ribose
Smältpunkt 84,0 °C till 86,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Kvantitet 25 g
Beilstein 01,859
Specifikt rotationsförhållande +20,00 (20,00 °C c=2,vatten)
Specifik rotation +20.00
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 150.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.