missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Ribulose, TRC

Produktkod. 30413680
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413680 50 mg
30415539 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30413680 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR41800350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2042-27-5
Molekylformel C5 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Synonym L-erythro-Pentulose
IUPAC-namn (3S,4S)-1,3,4,5-tetrahydroxypentan-2-one
LEDER OC[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Ribulose
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5-/m0/s1
Formel vikt 150.0528
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.