Läs mer
L-Ribulose, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | L-Ribulose |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5-/m0/s1 |
| Formel vikt | 150.0528 |