Läs mer
Masterflex™ L/S 2-stopps högpresterande precisionspumpslang
Slangstorlek:
15 (4,8 mm)
24 (6,4 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
- Alltid i lager —de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för leverans samma dag
- Unika förpackningsalternativ inkluderar förpackningar, fodral och spolar för kundvänlig beställning och leverans
- Något större klarhet än peroxidhärdade slangar
- Släta ytor; lägre proteinbindningsnivåer
- Färre potentiella lakbara ämnen
- Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
- Utmärkt värmebeständighet, låg kompressionsuppsättning, luktfri, giftfri, genomskinlig
- För användning med Masterflex™ flerkanaliga pumphuvuden
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2-Stop pumpslang, silikon (platinahärdad), L/S 15 |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Total längd (metrisk) | 0.38 m |
| För användning med | L/S Serie pumpar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Förpackningsmängd | 4 |
| Slangstorlek | 15 (4,8 mm) |
| Flödeshastighet | 1000 ml/min |
| Maximalt tryck | 2,7 bar |
| Vakuumnivå | 660 mm Hg |
| Visa mer |