Läs mer
Masterflex™ L/S 2-stopps högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. p-7187322
Slangstorlek:
15 (4,8 mm)
24 (6,4 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11895591
Brand: Masterflex™ 0642115
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt biokompatibilitet som uppfyller flera klassificeringar
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Alltid i lager —de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för leverans samma dag
  • Unika förpackningsalternativ inkluderar förpackningar, fodral och spolar för kundvänlig beställning och leverans
  • Något större klarhet än peroxidhärdade slangar
  • Släta ytor; lägre proteinbindningsnivåer
  • Färre potentiella lakbara ämnen
  • Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
  • Utmärkt värmebeständighet, låg kompressionsuppsättning, luktfri, giftfri, genomskinlig
  • För användning med Masterflex™ flerkanaliga pumphuvuden
Specifikationer
Beskrivning 2-Stop pumpslang, silikon (platinahärdad), L/S 15
Material Platinahärdad silikon
Total längd (metrisk) 0.38 m
För användning med L/S Serie pumpar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Förpackningsmängd 4
Slangstorlek 15 (4,8 mm)
Flödeshastighet 1000 ml/min
Maximalt tryck 2,7 bar
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C