Läs mer
Masterflex™ L/S™ Analog kompaktenhet med fast hastighet
Flödeshastighet:
34 till 2700 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Flödeshastighet är 6 till 2700 ml/min med L/S slangar - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
- Robust motor med kontinuerlig drift är idealisk för applikationer som kräver heltidsdrift
- Variera inspänningen för att ändra drivhastigheten och vända inspänningens polaritet till omvänd riktning
- Konstruerad med kemikaliebeständigt epoxibelagt stålmotorhus för IP52-klassning
- Styr drivningen helt med hjälp av strömkälla
- Idealisk för fältbruk
- Fungerar på 12 VDC ingångsström
- Ledningsström från 12 eller 24 VDC strömkälla med tretrådiga, 16-gauge, 30 cm långa avskalade kablar
- Frekvensomriktare accepterar 8 olika pumphuvudtyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ , II, Easy-Load™ , 3, högpresterande, patron, PTFE-slang eller PTFE-membran
- Drivenheter som endast accepterar ett pumphuvud kan inte användas med högpresterande eller PTFE-rörpumphuvuden på grund av otillräckligt vridmoment
Specifikationer
Specifikationer
| Amperage | 2,6 ampere |
| Kontrolltyp | Fast hastighet |
| Beskrivning | Kompakt 24-VDC-enhet |
| Mått (L x B x H) | (216 x 97 x 117 mm) |
| Flödeshastighet | 34 till 2700 ml/min. |
| IP-betyg | IP 52 |
| Material | Målat stål |
| Motortyp | 1/20 hp |
| Antal pumphuvuden | Accepterar 1 |
| Sensorer | Nej |
| Visa mer |