Läs mer
Masterflex™ L/S™ Analog, variabel hastighet, modulär drivning
Produktkod. 15518551 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,21 till 580 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15518551 0,21 till 580 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 15518551 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0755915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22635.00 SEK
    17341.71 SEK / Paket med 1
    Save 5293.29 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Masterflex™ L/S™ Analog, variabel hastighet, modulär drivning Mångsidig erbjuder ett brett flödesområde och enkla kontroller
  • En perfekt uppgradering från en frekvensomriktare med fast hastighet, dessa frekvensomriktare erbjuder ett bredare varvtalsområde och ETL/CE-listor
  • För ökad mångsidighet accepterar enheterna allt L/S pumphuvuden
  • Flödeshastighet 0,06 till 3400 ml/min med L/S slangar - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
  • Enkel drift med hastighetsreglering med en enda vridning
  • Separat motor och styrenhet är anslutna via en 6 fot (1,9 m) kabel - placera komponenter där det är lämpligt eller där utrymme tillåter
  • Envarvs hastighetskontroll och på/av-brytare med grön strömindikator - bibehåll hastighetsinställningen samtidigt som pumpen slås på/av
  • Den 1/10-hk reversibla motorn har mjukstart och tillbaka EMF för± 2% hastighetskontroll
  • Målat stålhölje är IP33-klassat för skydd mot vertikalt fallande vatten
  • 230 VAC-modeller är CE-märkta i enlighet med EU-standarder
Specifikationer
Amperage 1,2 ampere
Kontrolltyp Analog variabel hastighet
Mått (L x B x H) Styrenhet: (204 x 164 x 87 mm), Motor: (198 x 97 x 115 mm)
Elektriska krav 230 VAC
Flödeshastighet 0,21 till 580 ml/min.
IP-betyg IP33
Inkluderar Linjesladd (1,8 m), amerikansk standardkontakt (115 VAC), IEC 320/CEE22 Socket (230 VAC), pumpar levereras med sladd/kontakt som är specifik för destinationslandet
Material Målat stål, aluminium
Motortyp 1/10 hp
Antal pumphuvuden 4 Godkänd
Reversibel Ja, motor
Hastighetskontroll ±2 %
Typ Accepterar standard, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, högpresterande, patron, flerkanaligt, PTFE-slangar, PTFE-membranpumphuvuden
Wattal 75 watt (motor)
Hastighet 1 till 100 rpm