Läs mer
Masterflex™ L/S™ Bulkpackad platinahärdad silikon högpresterande precisionspumpslang
Slangstorlek:
13
14
15
16
17
24
25
35
36
Flödeshastighet:
1000 ml/min
1100 ml/min.
130 ml/min
1700 ml/min
1800 ml/min
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Description
- Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
- Unika förpackningsalternativ inkluderar förpackningar, fodral och spolar för kundvänlig beställning och leverans
- Något större klarhet än peroxidhärdade slangar
- Släta ytor; lägre proteinbindningsnivåer
- Färre potentiella lakbara ämnen
- Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
- Utmärkt värmebeständighet, låg kompressionsuppsättning, luktfri, giftfri, genomskinlig
- Kommer i praktiska fodral som innehåller upp till 20 förseglade påsar med slang (beroende på slangstorlek).
- Bulkrör eliminerar individuella kartonger, minskar uppackningstiden och sparar pengar på frakt.
- Slangen kommer i 25-ft påsar.
Specifications
Specifications
| Material | Platinahärdad silikon |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 7.6 m |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangstorlek | 16 |
| Flödeshastighet | 480 ml/min |
| Slang Barb | 1/8 tum |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |