Läs mer
Masterflex™ L/S™ Bulkpackad platinahärdad silikon högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. 11770359
Slangstorlek:
13
14
15
16
17
24
25
35
36
Flödeshastighet:
1000 ml/min
1100 ml/min.
130 ml/min
1700 ml/min
1800 ml/min
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 11770359
Brand: Masterflex™ 9640436
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Utmärkt biokompatibilitet som uppfyller flera klassificeringar
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Unika förpackningsalternativ inkluderar förpackningar, fodral och spolar för kundvänlig beställning och leverans
  • Något större klarhet än peroxidhärdade slangar
  • Släta ytor; lägre proteinbindningsnivåer
  • Färre potentiella lakbara ämnen
  • Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
  • Utmärkt värmebeständighet, låg kompressionsuppsättning, luktfri, giftfri, genomskinlig
  • Kommer i praktiska fodral som innehåller upp till 20 förseglade påsar med slang (beroende på slangstorlek).
  • Bulkrör eliminerar individuella kartonger, minskar uppackningstiden och sparar pengar på frakt.
  • Slangen kommer i 25-ft påsar.
Specifikationer
Material Platinahärdad silikon
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 36
Flödeshastighet 3400 ml/min
Slang Barb 3/8 tum
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C