Läs mer
Masterflex™ L/S™ Datorkompatibel digital enhet
Produktkod. 15350301
Flödeshastighet:
3400 ml/min.
580 ml/min.
Hastighet:
0,02 till 100 rpm
600 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15350301
Brand: Masterflex™ 0755130
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa enheter för automatiserade processapplikationer. Masterflex™ L/S™ Datorkompatibla digitala enheter erbjuder analoga fjärrkontrollalternativ och enkel programmering. Programmerbart dispenseringsintervall låter dig ställa in fördröjningen mellan dispenseringscyklerna för bekväm, automatiserad dispensering.
  • Anslut denna digitala enhet till en PC för automatiserade labb- och processapplikationer - eller använd som en fristående doseringspump
  • Programmerad kalibrering säkerställer dispenserings- och visningsnoggrannhet: frekvensomriktaren lagrar ett kalibreringsvärde per slangstorlek
  • Programmera frekvensomriktaren med den enkla membranknappsatsen
  • Knapplås-/upplåsningsfunktion skyddar inställningar
  • Motorn är reversibel så att du kan tömma slangen före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna
  • Precision digital drive erbjuder en underhållsfri motor med hög precision och ett helt nytt grafiskt gränssnitt som gör installation och drift enklare än någonsin
  • Flödeshastighet 0,001 till 3400 ml/min med L/S slang
  • Se pumpens prestanda kontinuerligt
  • Grafisk LCD-skärm visar fyra driftslägen kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering, volymdispensering
  • Menystyrt gränssnitt låter dig välja ett av sju språk för programmering och drift
  • Gränssnitt mot en PC via RS-232 eller USB förbindelse
Specifikationer
Elektriska krav 115/230 VAC, 75 w
Flödeshastighet 580 ml/min.
Inkluderar 6 fot (1,8-m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag
Total höjd (metrisk) 21.5 cm
Total längd (metrisk) 25.4 cm
Total bredd (metrisk) 21.5 cm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll ±0,1 %
Wattal 75 w
Hastighet 0,02 till 100 rpm