Beskrivning
- Dessa precisionsdrivenheter erbjuder analoga fjärrkontrollalternativ och enkel programmering - idealisk för automatiserade processtillämpningar
- Drivsystem har ett programmerbart dispenseringsintervall för att ställa in fördröjningen mellan dispenseringscyklerna för bekväm, automatisk dispensering
- Programmerad kalibrering säkerställer dispenserings- och visningsnoggrannhet - enheten lagrar ett kalibreringsvärde per slangstorlek.
- Programmera frekvensomriktaren via den enkla membranknappsatsen; knappsatslås/upplåsningsfunktion skyddar inställningar
- Motorn är reversibel så att slangen kan tömmas före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna.
- Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftlägen - kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering eller volymdispensering
- Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
- Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), L eller gal; Kopiera - 1 till 9 999 doseringscykler, eller Tid - tidsintervall för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel)
- Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
- Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetskontrollnoggrannhet
- Uppbäddningsförhållande: 6000:1
Specifikationer
Specifikationer
| Kanaler | 4 |
| Kontrolltyp | Digital variabel hastighet |
| Flödeshastighet | 0,0024 till 12 ml/min. |
| Motorhastighet | 0,02 till 100 rpm |
| Inkluderar | L/S Drive (07522-30), flerkanaligt patronpumphuvud (07519-20), fyra små patroner (07519-85), 1,42 mm ID Tygon™ Slangsats och 1,8 m linjesladd med IEC 320/CEE22 Sockel |
| Antal rullar | 8 |
| Pumphuvud | L/S™ 4-kanals patronpumphuvud (07519-20) |
| Typ av rör | Tygon™ E-LFL slangsats med två stopp - 142 mm ID (06447-34) |
| Mått (L x B x H) | (37.44 x 21.08 x 21.59 cm) |
| Elektriska krav | 90 till 260 VAC |
| Visa mer |