Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digital Miniflex™-pump
Produktkod. 15593755 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,005 till 381 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15593755 0,005 till 381 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 15593755 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0752520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40736.86 SEK
    29906.84 SEK / Paket med 1
    Save 10830.02 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Masterflex™ L/S™ Digital Miniflex™-pumpen har en enda kanal och gör lågflödespumpning enkel
  • Denna kompakta, staplingsbara pump har ett hållbart ABS-hölje som är lätt att torka av och hålla rent
  • Miniflex-pumphuvudet har en bred ocklusionsvinkel som förhindrar vätskeåterflöde upp till slangens nominella tryck
  • Självsmörjande termoplastiska polyesterrullar har låg friktion och lång slitage för smidig drift och lång livslängd
  • Mer än 20 % mindre än konkurrerande enheter - kompakt storlek och låg vikt gör det enkelt att flytta och dela mellan labb
  • Flödesområde 0,004 till 315 ml/min med medföljande L/S-slang – flödeshastigheten beror på varvtal, pumphuvud och slangstorlek
  • Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge
  • Fjärrkontroll tillgänglig med analog kommunikation - spänning, ström och kontaktstängning
  • Inbyggd sensor för öppet tryck stoppar driften när pumphuvudet öppnas
  • Pumphuvudet accepterar kontinuerliga slanglängder för rena flödesvägar
  • Automatisk slanghållning gör att slangladdningen går snabbt och enkelt
  • Designad med enkanaligt pumphuvud
Specifikationer
Kanaler Enskilda kanaler
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Visningstyp Digital LCD
Flödeshastighet 0,005 till 381 ml/min.
Motorhastighet 0,1 till 300 rpm
Extern kontroll-ingång 0 till 20 mA, 4 till 20 mA, 0 till 10 V, Start/Stopp, Riktning och Prime via kontaktstängning
Inkluderar L/S Miniflex pumphuvud och universellspänning, bänk, strömförsörjning med IEC320/CEE22 Sockel. Pumpen levereras med sladd/kontakt som är specifik för destinationslandet.
Material ABS plast, aluminium
Pumphuvud L/S™ Miniflex™ pumphuvud, enkanalig (77220-20)
Sensorer Öppet huvud
Typ av rör L/S™ storlekar: 13, 14, 16, 25
Mått (L x B x H) (24.1 x 14 x 15.7 cm)
Elektriska krav 90 till 260 VAC
Amperage 0,34 ampere