Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digital modulär dispenseringsenhet med fjärrkontroll I/O
Handla allt Masterflex ProdukterBeskrivning
- Modulärt format tillåter placering av motor och styrenhet där det är lämpligt
- Precisionsenheter har ett programmerbart dispenseringsintervall som låter dig ställa in fördröjningen mellan dispenseringscyklerna för bekväm, automatisk dispensering efter tid eller volym
- Programmerad kalibrering säkerställer dispensering och visningsnoggrannhet - enheten lagrar ett kalibreringsvärde per slangstorlek
- Programmera frekvensomriktaren via den enkla membranknappsatsen; inställningarna skyddas med en lås/upplåsningsfunktion
- Flödeshastighet 0,0012 till 3400 ml/min med L/S - Flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
- Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge - kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering eller volymdispensering
- Fjärrkontroll tillgänglig med analog —kommunikationsspänning, ström och kontaktstängning
- Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
- Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
- Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
- Reversibel motor - töm slangarna före eller efter pumpning eller pumpa vätska i endera riktningen
- Stapelbart, stänkbeständigt ABS-plastkontrollhölje är IP33-klassat
- Fjärrkontrollfunktioner via en DB25 honkontakt på baksidan av styrenheten
Specifikationer
Specifikationer
| Amperage | 2,2 ampere |
| Kontrolltyp | Digital variabel hastighet |
| Beskrivning | Digital dispensering |
| Mått (L x B x H) | Styrenhet: (263 x 211 x 140 mm), Motor: (222 x 97 x 120 mm) |
| Elektriska krav | 90 till 260 VAC |
| Flödeshastighet | 0,006 till 3400 ml/min. |
| IP-betyg | IP33 |
| Material | ABS plast/aluminium (kontroller), målat stål (drivning) |
| Motortyp | 1/10 hp |
| Antal pumphuvuden | 2 Godkänd |
| Visa mer |