Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digital Process Drive
Flödeshastighet:
0,001 till 580 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dessa precisionsenheter erbjuder analoga fjärrkontrollalternativ och enkel programmering som är idealiska för automatiserade processtillämpningar
- Drivsystem har ett programmerbart dispenseringsintervall som kan ställa in fördröjningen mellan dispenseringscyklerna för bekväm, automatiserad dispensering
- Programmerad kalibrering säkerställer dispensering och visningsnoggrannhet; frekvensomriktaren lagrar ett kalibreringsvärde per slangstorlek
- Programmera frekvensomriktaren via den enkla membranknappsatsen; knappsatslås/upplåsningsfunktion skyddar inställningar
- Motorn är reversibel så att slangen kan tömmas före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna
- Flödeshastighet 0,006 till 3400 ml/min med L/S slang; flödeshastigheten beror på pumpens varvtal per minut och slangstorleken
- Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge - kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering eller volymdispensering
- Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), L eller gal; genom kopiering (1 till 9 999 dispenseringscykler), eller Tid i intervall av på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel)
- Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
- Modeller med givare med öppet tryck stoppar drivningen när pumphuvudet öppnas (vid användning med pumphuvud med givare)
- NEMA 4X (IP66) klassat hölje för tvättapplikationer
- Designad med pulverlackerat stålhölje som är idealiskt för tillverkning, farmaceutiska och biotekniska applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Amperage | 2,2 ampere |
| Kontrolltyp | Digital variabel hastighet |
| Beskrivning | Digital dispensering |
| Mått (L x B x H) | (305 x 229 x 235 mm) |
| Elektriska krav | 90 till 260 VAC |
| Flödeshastighet | 0,001 till 580 ml/min. |
| IP-betyg | IP66-klassad enhet |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Motortyp | 1/10 hp |
| Antal pumphuvuden | 4 Godkänd |
| Visa mer |