Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digital Process Drive
Produktkod. 15387921 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Material för fodral:
Pulverlackerat stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för fodral Förpackningsstorlek
15387921 Pulverlackerat stål Varje
15273038 Rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15387921 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0757540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84700.00 SEK
    64174.96 SEK / Paket med 1
    Save 20525.04 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Överför, dispensera och mäta i labb-, process- och tvättmiljöer
  • Flödeshastighet 0,006 till 3400 ml/min med L/S —slangflödeshastigheten beror på pumpens varvtal per minut och slangstorleken
  • Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge— kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopiedispensering eller volymdispensering
  • Fjärrkontroll tillgänglig med analog —kommunikationsspänning, ström och kontaktstängning
  • Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller Tidsintervall —för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel)
  • Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
  • Modeller med givare med öppet tryck stoppar drivningen när pumphuvudet öppnas (vid användning med pumphuvud med givare)
  • NEMA 4X (IP66) klassat hölje för tvättapplikationer
  • Designad med pulverlackerat stålhölje idealiskt —för tillverkning, farmaceutiska och biotekniska applikationer
Beställningsinfo
Flödeshastighet
Specifikationer
Elektriska krav 115/230 VAC, 75 w
Flödeshastighet 3400 ml/min.
Inkluderar 6 fot (1,8-m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag
Total höjd (metrisk) 23.5 cm
Total längd (metrisk) 30.5 cm
Total bredd (metrisk) 22.9 cm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll ±0,1 %
Wattal 75 w
Hastighet 0,1 till 600 rpm
Material för fodral Pulverlackerat stål