Läs mer
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II-pumphuvud för högpresterande slangar
Produktkod. p-8000128 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,06 till 2300 ml/min.
1,7 till 2900 ml/min.
Rullmaterial:
Kallvalsat stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Rullmaterial Förpackningsstorlek
13214250 0,06 till 2300 ml/min. Rostfritt stål Varje
11746808 1,7 till 2900 ml/min. Kallvalsat stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13214250 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7720060
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Masterflex™ L/S Easy-Load II-pumphuvuden för högpresterande slangar med automatisk retention håller slangen säkert på plats utan manuell justering —bara ladda slangen och starta pumpen
  • Rotor med fyra valsar förbättrar tryckprestanda och mekanisk stabilitet samtidigt som den minskar pulsering
  • Förbättrad ocklusionsbäddsgeometri förlänger slangens livslängd
  • Hölje i polyfenylensulfid (PPS) med rotor i antingen rostfritt stål (SS) eller kallvalsat stål (CRS)—välj CRS för kostnadseffektiva lösningar eller SS för bättre hållbarhet och kemikaliebeständighet
  • Modell 77201-62 med justerbar ocklusion ger dig möjlighet att lossa ocklusion för längre slanglivslängd eller öka ocklusion för högre tryck
  • Varje pumphuvud för högpresterande precisionspumpslangar accepterar slangstorlekar L/S™ 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18. Uppnå flödeshastigheter på 1,7 till 2900 ml/min (1 till 600 rpm)
Specifikationer
Mått (L x B x H) 12.1 H x 12.7 W x 7 cm D
Flödeshastighet 0,06 till 2300 ml/min.
För användning med (applikation) För precisionspumpslangar
Inkluderar Enkanals monteringsutrustning och en 15 tum (38 cm) längd på silikonpumpslang
Modell 77200-60
Antal kanaler 1
Antal rullar 4
Ocklusionstyp Fast
Totalt djup (metriskt) 7 cm
Total höjd (metrisk) 12.1 cm
Total bredd (metrisk) 12.7 cm
Kvantitet 1 vardera
Rullmaterial Rostfritt stål
Typ av rör Precisionsrör
Typ Easy-Load II-pumphuvud
Rotormaterial Rostfritt stål
Hastighet 1 till 600 rpm
Material för fodral Polyfenylensulfid