Läs mer
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ Ersättningsrotor och lagerstödenhet
För användning med:
L/S™ Easy-Load Pumphuvud 07018-60
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förläng livslängden på Masterflex™ I/P™ Standard pumphuvuden med dessa reservdelar
- Välj reservdelar som passar dig I/P™ standard pumphuvudstorlek
- Lämplig för Easy-Load™ Pumphuvud 07518-60
- Två ändklockenheter krävs för en komplett huvudenhet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | L/S™ Easy-Load Pumphuvud 07018-60 |
| Material | Polyfenylensulfid |
| Typ av rör | L/S™ |
| Typ | Ersättningsrotor och lagerstödenhet |
| Rotormaterial | Rostfritt stål |