Läs mer
Masterflex™ L/S™ Drivenhet med fast hastighet
Produktkod. 11862593
Hastighet:
1 varv/min
12 rpm
30 rpm
6 varv/min
60 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11862593
Brand: Masterflex™ 0754201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Masterflex™ L/S™ Fixed-Speed Drive avsedd för pålitliga, allmänna överförings- och matningsapplikationer
  • Ekonomiska drivenheter för tillförlitliga allmänna överförings- och matningsapplikationer
  • Målad stålkonstruktion är IP 22-klassad
  • Välj mellan sju hastigheter baserat på flödeshastighet eller antal huvuden som krävs
  • Ekonomidrivenheter med fast hastighet är staplingsbara och idealiska för labb-, fält- eller processmatning
  • Kompakta enheter är idealiska för applikationer där utrymmet är begränsat
  • Lysande strömbrytare på frekvensomriktarens framsida indikerar när pumpen är igång
  • Kompatibel med fem olika pumphuvudtyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3, och patronpumphuvuden
  • Accepterar upp till 2 pumphuvuden
Specifikationer
Amperage 0,3 ampere
Kontrolltyp Fast hastighet
Mått (L x B x H) 152 x 134 x 118 mm
Elektriska krav 230 VAC
Flödeshastighet 0,05 till 4 ml/min.
För användning med Standard, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, patronpumphuvuden
IP-betyg IP 22
Material Målat stål
Antal pumphuvuden 2 pumphuvuden accepteras
Sensorer Nej
Hastighetskontroll Fast
Hastighet 1 varv/min