Läs mer
Masterflex™ L/S™ Drivenhet med fast hastighet
Hastighet:
1 varv/min
12 rpm
30 rpm
6 varv/min
60 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Ekonomiska drivenheter för tillförlitliga allmänna överförings- och matningsapplikationer
- Målad stålkonstruktion är IP 22-klassad
- Välj mellan sju hastigheter baserat på flödeshastighet eller antal huvuden som krävs
- Ekonomidrivenheter med fast hastighet är staplingsbara och idealiska för labb-, fält- eller processmatning
- Kompakta enheter är idealiska för applikationer där utrymmet är begränsat
- Lysande strömbrytare på frekvensomriktarens framsida indikerar när pumpen är igång
- Kompatibel med fem olika pumphuvudtyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3, och patronpumphuvuden
- Accepterar upp till 2 pumphuvuden
Specifications
Specifications
| Amperage | 0,5 ampere |
| Kontrolltyp | Fast hastighet |
| Mått (L x B x H) | 152 x 134 x 118 mm |
| Flödeshastighet | 0,36 till 29 ml/min. |
| För användning med | Standard, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, patronpumphuvuden |
| IP-betyg | IP 22 |
| Material | Målat stål |
| Antal pumphuvuden | 2 pumphuvuden accepteras |
| Hastighetskontroll | Fast |
| Hastighet | 6 varv/min |