Läs mer
Masterflex™ L/S™ Högpresterande pumphuvudslanghållarsats
Produktkod. 11746038
Typ:
Service Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11746038
Brand: Masterflex™ 7725066
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Masterflex™ L/S™ Högpresterande pumphuvudrörhållare förlänger livslängden på Masterflex pumphuvuden
  • Slanghållare förhindrar slangar från att röra sig inuti pumphuvudet
  • Detta servicepaket förlänger livslängden på Masterflex pumphuvuden
  • Kompatibel med Masterflex™ L/S™ Högpresterande pumphuvuden 77250-62
Specifikationer
För användning med (applikation) Slanghållare förhindrar slangar från att röra sig inuti pumphuvudet
För användning med L/S™ Högpresterande pumphuvuden (77250-62)
Typ Service Kit