Läs mer
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Driver
Produktkod. 17392463 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,001 till 580 ml/min.
0,006 till 3400 ml/min.
Anslutningsmöjligheter:
EtherNet/IP
EtherNet/IP, MasterflexLive
Profibus, MasterflexLive
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Anslutningsmöjligheter
17392463 0,006 till 3400 ml/min. EtherNet/IP, MasterflexLive
17302473 0,006 till 3400 ml/min. Profibus, MasterflexLive
17312473 0,001 till 580 ml/min. EtherNet/IP
17322473 0,001 till 580 ml/min. Profibus, MasterflexLive
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17392463 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0752610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73775.00 SEK
    53894.58 SEK / 1 enheter
    Save 19880.42 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-01-2027
Mångsidiga pumpar för exakt vätsketillförsel med ett intuitivt pekskärmsgränssnitt
  • Kraftfulla, utrymmeseffektiva enheter tar emot allt L/S pumphuvud och slangalternativ
  • 5 tum (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-pekskärm för skarp upplösning och bred visningsvinkel
  • Med uppdateringar av den trådlösa fasta programvaran kan du dra full nytta av förbättringar av diskens funktioner och funktionalitet
  • Alternativ för anslutning och kontroll inkluderar MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus , eller analog signal
  • Tre-nivå användaråtkomst– ger dig möjlighet att styra vem som kan köra pumpen och på vilken nivå.
  • Kontinuerlig körning, volymdispensering och tidsdispensering– batchkontroll och intervall/av-tid i volym- och tidslägen
  • Pump låter dig spara och hämta vanliga dispenseringsprogram för snabb inställning
  • Antidropp och hastighetsramp tillgänglig i volymdispenseringsläge– säkerställa noggrannhet och minimera provförluster
Specifikationer
Noggrannhet ±0,1 % (0,1 rpm (vid 600 rpm))
Amperage 0 till 20 mA, 4 till 20 mA, 0 till 10 V
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad IP33
Kontrolltyp Digital med variabel hastighet
Beskrivning L/S™ MasterSense™ Kör med EtherNet/IP™ och MasterflexLive™ , ABS plasthus, 0,1 till 600 rpm; 115/230 VAC
Visa 5 tum (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-pekskärm
Elektriska krav 90 till 260 VAC
Flödeshastighet 0,006 till 3400 ml/min.
För användning med Masterflex™ Pumphuvuden och slangar
Frekvens 50/60
IP-betyg IP33
Inkluderar 6 fot (1,8 m) lina sladd med IEC 320/CEE22 uttag
Material Aluminium
Motortyp Vändbar 75 watt
Total längd (metrisk) 260 mm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll Digital variabel hastighet
Sterilitet Icke-steril
Typ Peristaltisk pump
Spänning 90/260 VAC
Hastighet 0,1 till 600 rpm
Material för fodral ABS-plast och aluminium
Anslutningsmöjligheter EtherNet/IP, MasterflexLive