Beskrivning
- Exakt, repeterbar prestanda som är snabb och enkel att ställa in och programmera
- 5 tum (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-pekskärm för skarp upplösning och bred visningsvinkel
- Med uppdateringar av den trådlösa fasta programvaran kan du dra full nytta av förbättringar av diskens funktioner och funktionalitet
- Alternativ för anslutning och kontroll inkluderar MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus , eller analog signal
- Tre-nivå användaråtkomst– ger dig möjlighet att styra vem som kan köra pumpen och på vilken nivå.
- Kontinuerlig körning, volymdispensering och tidsdispensering– batchkontroll och intervall/av-tid i volym- och tidslägen
- Pump låter dig spara och hämta vanliga dispenseringsprogram för snabb inställning
- Antidropp och hastighetsramp tillgänglig i volymdispenseringsläge– säkerställa noggrannhet och minimera provförluster
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | IP33 |
| Beskrivning | L/S™ MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ Nätverkskompatibel med MasterflexLive™ , med Easy-Load™ Pumphuvud för precisionsslang; 90 till 260 VAC |
| Kontrolltyp | Digital variabel hastighet |
| Kapslingsklassificering | IP33 |
| Flödeshastighet | 0,08 till 480 ml/min. |
| Motorhastighet | 0,1 till 600 rpm |
| Reversibel | Ja |
| Extern kontroll | EtherNet/IP Kompatibel |
| Inkluderar | Drivning, pumphuvud, slangar och 6 fot. (1,8 m) lina sladd med IEC 320/CEE22 uttag |
| Material | ABS-plast och aluminium |
| Visa mer |