Läs mer
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Pumpsystem
Produktkod. p-7222334
Flödeshastighet:
0,08 till 480 ml/min.
0,28 till 1700 ml/min.
Extern kontroll:
EtherNet/IP Compatible
Profibus Compatible
Produktkod. 17342473
Brand: Masterflex™ 7792040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kompletta pumpsystem för exakt vätsketillförsel med ett intuitivt pekskärmsgränssnitt
  • Exakt, repeterbar prestanda som är snabb och enkel att ställa in och programmera
  • 5 tum (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-pekskärm för skarp upplösning och bred visningsvinkel
  • Med uppdateringar av den trådlösa fasta programvaran kan du dra full nytta av förbättringar av diskens funktioner och funktionalitet
  • Alternativ för anslutning och kontroll inkluderar MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus , eller analog signal
  • Tre-nivå användaråtkomst– ger dig möjlighet att styra vem som kan köra pumpen och på vilken nivå.
  • Kontinuerlig körning, volymdispensering och tidsdispensering– batchkontroll och intervall/av-tid i volym- och tidslägen
  • Pump låter dig spara och hämta vanliga dispenseringsprogram för snabb inställning
  • Antidropp och hastighetsramp tillgänglig i volymdispenseringsläge– säkerställa noggrannhet och minimera provförluster
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad IP 33
Beskrivning L/S™ MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ Nätverkskompatibel med MasterflexLive™ , med Easy-Load™ Pumphuvud för precisionsslang; 90 till 260 VAC
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Kapslingsklassificering IP33
Flödeshastighet 0,08 till 480 ml/min.
Motorhastighet 0,1 till 600 rpm
Reversibel Ja
Extern kontroll EtherNet/IP Compatible
För användning med Masterflex™ Pumphuvuden och slangar
Inkluderar Drivning, pumphuvud, slangar och 6 fot. (1,8 m) lina sladd med IEC 320/CEE22 uttag
Material ABS-plast och aluminium
Motortyp 07526-10 (L/S™ MasterSense™ Kör med EtherNet/IP™ och MasterflexLive™ )
Pumphuvud 07514-30 (L/S™ Easy-Load™ Huvud med sensor med öppet huvud)
Hastighetskontroll Digital variabel hastighet
Typ av rör 10 fot (C-FLEX ULTRA™ , L/S™ 16). Accepterar storlekar L/S™ 13, 14, 16, 25, 17 och 18
Spänning 90/260 VAC
Frekvens 50/60 Hz