Läs mer
Masterflex™ L/S™ Flerkanaligt pumphuvud för Microbore 2-Stoppsslang
Produktkod. 11816302
Change view
Antal kanaler:
4
8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal kanaler unitSize
11816302 4 Varje
11826302 8 Varje
2 options
Produktkod. 11816302
Brand: Masterflex™ 0753404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få lågpulserande synkront flöde i flera kanaler utan patroner
  • Flödesområde 0,045 till 2300 ml/min per kanal— flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal och slangstorlek
  • Rotor/rulle i rostfritt stål (SS) för större hållbarhet och kemikaliebeständighet
  • Stapelbara två-, fyra- eller åttakanalshuvuden för upp till 24 kanaler
  • Enkel —slanginstallation lLadda slangen, lås ocklusionsbädden och kör pumpen
  • Sex rullhuvuden ger lågpulserande flöde
Specifikationer
Beskrivning L/S 4-kanals flerkanaligt pumphuvud för mikroborrslangar
Flödeshastighet 200 ml/min.
Material Anodiserad aluminium
Antal kanaler 4
Antal rullar 6
Ocklusionstyp Fast
Total höjd (engelska) 3 tum
Total höjd (metrisk) 76 mm
Total längd (engelska) 2,937 tum.
Total längd (metrisk) 75 mm
Total bredd (engelska) 4,5 tum.
Total bredd (metrisk) 114 mm
Rullmaterial Rostfritt stål
Typ av rör Slutade slanga
Slangstorlek Microbore två-stopps röruppsättningar; 0,19 till 2,79 mm ID
Rotormaterial Rostfritt stål
Hastighet 0,02 till 600 rpm