Läs mer
Masterflex™ L/S™ Peroxidhärdad silikon precisionspumpslang
Produktkod. 11835181
Change view
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11835181 25 -
11875151 13 Varje
11895171 14 Varje
11805181 16 7.5m
11895161 17 Varje
11825181 18 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11835181 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9640025
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt biokompatibilitet för ett brett spektrum av applikationer
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Beställningsinfo
Säljes på 7,6 m (25 fot) längder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3 A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,19 tum
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,98 tum
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek 25
Flödeshastighet 1,7 till 1000 ml/min.
Slang Barb 0,18 tum.
Gaspermeabilitet CO2: 25 147, O2: 4715, N2: 2284
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (engelska) 446 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttyp Slangar för pumpar