Beskrivning
Utmärkt biokompatibilitet för ett brett spektrum av applikationer
- Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
- Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
- Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
- Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Beställningsinfo
Säljes på 7,6 m (25 fot) längder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3 A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,03 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.8 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,51 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar |
| Visa mer |